Learn More
Cole-Parmer™ Grinding Vial Set, Steel-Jacketed Tungsten Carbide
Codice prodotto. 15390512 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (applicazione):
Ideal for Grinding Hard, Brittle Samples to an Analytical Fineness
Dimensione della confezione:
1 set
Codice prodotto. 15390512
Marca: Cole-Parmer™ 8004SS
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Grinding Vial Set is ideal for grinding hard, brittle samples to an analytical fineness in the 8000M Mixer/Mill™ and 8000D Dual Mixer/Mill.
  • Screw-on caps and vial body are made of 304 stainless-steel and lined with tungsten carbide.
  • Also useful for blending powders and mixing emulsions.
  • Steel-jacket protects vial for grinding in extreme environments.
  • Gaskets are Viton for enhanced resistance to heat and chemicals.
  • High resistance to abrasion; long-wearing and very high efficiency.
  • Harder and heavier than steel so it grinds faster and with less contamination.
  • Suitable for slurry grinding.
Specifica
Product Type Grinding Set
Capacità (sistema imperiale) 1.85 oz.
Capacità (sistema metrico) 55 mL
Composizione W, C, Co, Ta, Ti, Nb
Diametro (sistema imperiale) 2.25 in.
Diametro (sistema metrico) 5.7 cm
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for Grinding Hard, Brittle Samples to an Analytical Fineness
Durezza 8.5+
Altezza (sistema imperiale) 2.5 in.
Altezza (sistema metrico) 6.35 cm
Include 2 x 0.5 in. (11.2 mm) Tungsten Carbide Balls and 6 Extra Viton™ Gaskets
Materiale Steel
Materiale (secondario) Tungsten Carbide
Quantità confezione 1 Ea.
Volume campione (sistema imperiale) Grinding: 0.1 to 0.33 oz., Mixing: 0.85 oz.
Volume campione (sistema metrico) Grinding: 3 to 10 mL, Mixing: 25 mL
Peso (sistema imperiale) 0.02 lb.
Peso (sistema metrico) 10 g