Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sphingosine-1-phosphate
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
Dimensione della confezione:
1mg
5mg
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Quantità | 1 mg |
| Descrizione | White to off-white |
| Content And Storage | -30°C to -10°C |
| Peso formulazione | 379.47 |
| Sensibilità | Light Sensitive |
| Product Type | Sphingosine-1-phosphate |
| Forma | Powder |
| InChI Key | DUYSYHSSBDVJSM-KRWOKUGFSA-N |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@@H](N)COP(O)(O)=O |
| IUPAC Name | {[(2S,3R,4E)-2-amino-3-hydroxyoctadec-4-en-1-yl]oxy}phosphonic acid |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sphingosine-1-phosphate
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contiene: Sphingosine 1-phosphate
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur