Learn More
SPI1 Mouse anti-Human, Clone: 2H3D3, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | SPI1 |
|---|---|
| Clone | 2H3D3 |
| Concentrazione | 1 mg/mL |
| Applicazioni | Western Blot |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16828665
|
Proteintech
66618-2-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16818665
|
Proteintech
66618-2-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This gene encodes an ETS-domain transcription factor that activates gene expression during myeloid and B-lymphoid cell development. The nuclear protein binds to a purine-rich sequence known as the PU-box found near the promoters of target genes, and regulates their expression in coordination with other transcription factors and cofactors. The protein can also regulate alternative splicing of target genes. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.Specifica
| SPI1 | |
| 1 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| 31 kDa transforming protein, OF, PU.1, SFPI1, SPI 1, SPI A, SPI1, Transcription factor PU.1 | |
| SPI1 | |
| IgG1 | |
| Protein G | |
| Antibody |
| 2H3D3 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| P17947 | |
| 6688 | |
| Peptide | |
| Primary | |
| -20°C | |
| SPI1 |