Learn More
New Pig™ Spill Kits
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
7.1 L
15 L
79.49 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Colore | White |
| Capacità (sistema imperiale) | 4 gal. |
| Capacità (sistema metrico) | 15 L |
| Materiale | Polyethylene, Polypropylene, Magnesium Aluminosilicate |
| Da utilizzare con (applicazione) | Oils, Coolants, Solvents, Water--Universal |
| Include | 3 in. dia. x 10 ft. L PIG™ Blue Absorbent Sock, 3 in. dia. x 48 in. L PIG™ Blue Absorbent Sock, (4) 15 in. W x 20 in. L PIG™ Absorbent Mat Pad, (6) 2 in. W x 6 in. L Tamperproof Seal Label, (2) 18 in. W x 30 in. H Polyethylene Disposal Bags, Bucket with Lid, 6.5 gallons, printed |
| Altezza (sistema imperiale) | 19.45 in. |
| Diametro (sistema imperiale) | 12.69 in. |
| Peso (sistema imperiale) | 11 lb. |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.