Learn More
Justrite™ SpillSlope™ Steel Shelf for 22 Gallon Undercounter Safety Cabinet
Codice prodotto. 11999557
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
22 gal. Undercounter Cabinet
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11999557
Marca: Justrite™ 29939
Increase the efficiency and space of existing cabinetry. The Justrite™ SpillSlope™ Steel Shelf for 22 Gallon Undercounter Safety Cabinet adds additional storage to cabinets.
  • Patented SpillSlope™ galvanized steel shelves direct spills to back and bottom of a leakproof sump. They adjust on 3 in. (76-mm) centers for versatile storage
  • Fits 22 gal. Undercounter cabinet
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) 22 gal. Undercounter Cabinet
Profondità (sistema imperiale) esterno 18 in.
Materiale Steel
Larghezza (sistema imperiale) parte esterna 31.56 in.