Learn More
Cytiva Spin Adapters for Gravity Columns
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Tipo di colonna:
For PD MidiTrap G-25 Column
For PD MiniTrap G-25 Column
For PD-10 Desalting Column
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Convenient adapters, enable spinning of all gravity columns.
Specifica
Specifica
| Descrizione | Convenient and rapid cleanup with high reproducibility and the potential for high throughput by running multiple samples in parallel, High desalting capacity, The use of centrifugation protocol with all gravity columns. |
| Materiale | Polipropilene |
| Quantità | Confezione da 10 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Pulizia pratica e veloce ad alta riproducibilità con resa elevata mediante l'elaborazione di più campioni in colonne PD MidiTrap G-25 per centrifugazione |
| Tipo | Adattatore MidiSpin |
| Tipo di colonna | For PD MidiTrap G-25 Column |