Learn More
Corning™ Spin-X™ Centrifuge Tube Insert Without Membrane
Codice prodotto. 10486393 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 10486393
Marca: Corning™ 9301
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Nonsterile and certified nonpyrogenic
  • Spin-X centrifuge tube filters consist of a membrane-containing filter unit within a microcentrifuge tube.
  • Uses: Removing bacteria, cells, and particles from liquids; HPLC sample preparation; DNA removal from agarose or acrylamide gels. Maximum RCF is 16,000 x g.
Order Info
Insert only (microfuge tube not included).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Sterilità Non-sterile
Volume (sistema metrico) 2 mL