Learn More
Nitritex™ Spiral Bound Cleanroom A4 Notebook
Codice prodotto. 15288188
Click to view available options
Colore:
White
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Codice prodotto. 15288188
Marca: Nitritex™ BNBCA4L
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
BioClean spiral bound cleanroom notebooks are the ideal choice for use in cleanrooms. The notebooks are constructed from latex-free, low-linting, heat resistant, recyclable cleanroom paper, and the spiral bound translucent covers are constructed from low-linting polypropylene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore White
Certificazione/Conformità ISO 9001:2015
Product Type Spiral Bound Cleanroom A4 Notebook
Quantità All sizes: Two books triple bagged, with each book individually double bagged.