Learn More
Lenz Laborglasintrumente Spiral Condensers, with Glass Olives
Codice prodotto. p-7222639
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
400 mm
500 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10601902
Marca: Lenz Laborglasintrumente 05233404
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Spiral condensers for cooling condensates
  • With NS socket and NS cone
  • Water connection: glass olives
  • Made of DURAN™ tubing
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 400 mm
Nessun giunto rastremato standard NS 29/32