Learn More
Buerkle™ Spiral Screw for PowderProof™ Sampler
Codice prodotto. 17627605 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
30 cm
90 cm
Da utilizzare con (applicazione):
Granules 2 to 4 mm dia
Granules 2 to 4 mm dia.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17627605
Marca: Buerkle™ 53020917
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Spiral screw is a spare part for use with Buerkle™ PowderProof™ Sampler.
  • Spare part for Buerkle™ PowderProof™ Sampler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Spiral Screw
Materiale Stainless Steel (V4A)
Autoclavabile Autoclavable
Da utilizzare con (applicazione) Granules 2 to 4 mm dia.
Lunghezza (sistema metrico) 90 cm