Learn More
Buerkle™ Spiral Screw for PowderProof™ Sampler
Codice prodotto. p-8002771 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
30 cm
90 cm
Da utilizzare con (applicazione):
Granules 2 to 4 mm dia
Granules 2 to 4 mm dia.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11827383
Marca: Buerkle™ 53020311
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Spiral screw is a spare part for use with Buerkle™ PowderProof™ Sampler.
  • Spare part for Buerkle™ PowderProof™ Sampler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Spiral Screw
Materiale Stainless Steel (V4A)
Da utilizzare con (applicazione) Granules 2 to 4 mm dia.
Lunghezza (sistema metrico) 30 cm