Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Splitless FocusLiner
Codice prodotto. 12993981
Click to view available options
Quantità:
5/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Codice prodotto. 12993981
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 092049
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The unique deactivation process of SGE inlet liners provides excellent analysis for a wide range of compounds
  • Each batch of liners tested for activity
  • Manufactured from borosilicate glass
  • Color coded by geometry for easy identification
  • For use with Thermo Scientific instruments
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) 50 mm Needle
Quantità 5/Pk.
Lunghezza (sistema metrico) 105 mm
Product Type GC Inlet Liner, Splitless FocusLiner
Diametro (sistema metrico) interno 5 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 8 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Thermo Scientific Trace and Focus GCs