Learn More
Thermo Scientific™ SPME Arrow Liner
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Descrizione:
ID 1.3 mm
ID 1.7 mm x 6.5 mm x 78.5 mm
Quantità:
3 Pk
3 Pk.
5 Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 3
pezzi 5
Specifica
Specifica
| Tipo | SPME Arrow Liner |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Triplus RSH Autosampler |
| Descrizione | ID 1.3 mm |
| Quantità | 3 Pk. |