Learn More
Merck SPME Fiber Assembly, Carboxen/Polydimethylsiloxane (CAR/PDMS), df 75 μm
Codice prodotto. 17882394
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Manual Holder
Calibro dell'ago:
24 ga
Dimensione della confezione:
pezzi 3
Codice prodotto. 17882394
Marca: Merck 57318
For Gases and Low Molecular Weight Compounds (MW 30-225)
Solid phase microextraction (SPME) technique is generally used for GC/MS analysis. It helps in simplifying and speeding up the sample preparation. It also reduces solvent requirement during extraction.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) SPME
Da utilizzare con (apparecchiatura) Manual Holder
Tipo SPME Fibers and Accessories
Materiale Fused Silica Fiber
Calibro dell'ago 24 ga
Quantità 3/Pk.