missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Merck SPME Fiber Assembly, Carboxen/Polydimethylsiloxane (CAR/PDMS), df 75 μm
For Gases and Low Molecular Weight Compounds (MW 30-225)
941.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | SPME |
---|---|
Tipo | SPME Fibers & Accessories |
Materiale | Fused Silica Fiber |
Quantità | 3/Pk. |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Materiale | Calibro dell'ago | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Materiale | Calibro dell'ago | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
17882394
|
Merck
57318 |
Manual Holder | Fused Silica Fiber | 24 ga |
941.00€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
Solid phase microextraction (SPME) technique is generally used for GC/MS analysis. It helps in simplifying and speeding up the sample preparation. It also reduces solvent requirement during extraction.Specifica
SPME | |
SPME Fibers & Accessories | |
Fused Silica Fiber | |
3/Pk. |