Learn More
SPN 293T Cell Overexpression Lysate (Denatured), Abnova
Product Code. 16115795
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
100 μL
missing translation for 'unitSize'
100µL
Product Code. 16115795
missing translation for 'mfr': Abnova H00006693T01.100uL
Western Blotting
Specifications
Linea cellulare 293T
Da utilizzare con (applicazione) Western Blot
Descrizione SPN 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
N. accesso geni NM_003123.3
Peso molecolare 44.11
Intervallo di pH 6.8
Plasmide pCMV-SPN full-length
Analisi di controllo qualità Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-SPN antibody (H00006693-B01) by western blotting
Quantità 100 μL
Tampone di conservazione 1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue)
Specie ospite Human
Content And Storage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 100UL SPN 293T Cell Transient Overexpression Lysat
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Hazard Statement
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contiene: Mercaptoethanol