Learn More
SPOCD1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | SPOCD1 |
|---|---|
| Concentrazione | 0.31 mg/mL |
| Applicazioni | Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16851785
|
Proteintech
22243-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16841785
|
Proteintech
22243-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Specifica
| SPOCD1 | |
| Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| Q6ZMY3 | |
| 90853 | |
| SPOCD1 Fusion Protein Ag17734 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| SPOCD1 |
| 0.31 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| RP11 84A19.1, SPOC domain containing 1, SPOCD1 | |
| SPOCD1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |