Learn More
Sponge Cobalt, A-8B46, promoted with Nickel and Chromium, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11346289
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 11346289
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044871.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Sponge Cobalt, A-8B46, promoted with Nickel and Chromium, is used in synthetic chemistry for hydrogenation reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Numero MDL MFCD00239945
Specifica
Quantità 100 g
Forma Slurry
Informazioni di solubilità Insoluble in water.