Learn More
SpotSee SpotBot 4G Plus: Impact, Temperature, Humidity and Location Monitor
Codice prodotto. 17835606
Click to view available options
Descrizione:
12 month cellular connectivity contract
3 month cellular connectivity contract
6 month cellular connectivity contract
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17835606
Marca: SpotSee SB4G3
SpotBot 4G Plus Helps You Reduce Damage and Optimize Your Supply Chain with GPS, Cellular and WiFi Connectivity
  • Monitor location, impact, temperature and humidity
  • Access to information through a secure, dedicated web portal
  • Accurate reporting of unacceptable conditions
  • Custom, timely alerts of changing conditions of your shipment
  • Includes 3 month 4G LTE-M connectivity contract
Specifica
Tipo Datalogger System
Tipo di display No Display
Memoria dati 16,000 Readings
Calibrazione Calibrated
Tipi di allarme E-mail
Software Type Web, Android, Apple IOS
Tipo di batteria Lithium Battery Pack
Descrizione 3 month cellular connectivity contract
Interfaccia 4G LTE-M, WiFi
Protezione IP IP67
Da utilizzare con (applicazione) Supply chain / cold chain condition monitoring
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -4 to 140°F
Temperature Range (Metric) -20 to 60°C
Temperatura di esercizio (sistema imperiale) -4 to 140°F
Temperatura di esercizio (sistema metrico) -20 to 60°C
Dimensioni (L x P x A) 131 x 39 x 46 mm
Altezza (sistema imperiale) 1.8 in.
Altezza (sistema metrico) 46 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 131 mm
Larghezza (sistema imperiale) 1.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 39 mm
Peso (sistema imperiale) 7 oz
Peso (sistema metrico) 190 g