Learn More
SpotSee SpotBot 4G Plus: Impact, Temperature, Humidity and Location Monitor
Codice prodotto. 17845606
Click to view available options
Descrizione:
12 month cellular connectivity contract
3 month cellular connectivity contract
6 month cellular connectivity contract
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17845606
Marca: SpotSee SB4G12
SpotBot 4G Plus Helps You Reduce Damage and Optimize Your Supply Chain with GPS, Cellular and WiFi Connectivity
  • Monitor location, impact, temperature and humidity
  • Access to information through a secure, dedicated web portal
  • Accurate reporting of unacceptable conditions
  • Custom, timely alerts of changing conditions of your shipment
  • Includes 3 month 4G LTE-M connectivity contract
Specifica
Tipo Datalogger System
Tipo di display No Display
Memoria dati 16,000 Readings
Calibrazione NIST
Tipi di allarme Printed Report
Software Type Web, Android, Apple IOS
Tipo di batteria Lithium Battery Pack UN38.3
Autonomia della batteria 3.5 years with 1 connection per day
Descrizione 12 month cellular connectivity contract
Include Mounting Hardware
Certificazione/Conformità CE, ROHS, FCC, IP67, UN 38.3
Interfaccia 4G LTE-M, WiFi
Protezione IP IP67
Materiale ABS
Tipi di sensore Impact, Temperature, Humidity
Da utilizzare con (applicazione) Supply chain / cold chain condition monitoring
Precisione (umidità relativa) ± 2%RH
Precisione (Temperatura) ±0.5°C
Intervallo di misurazione 3.5 - 100G, -20 to 60°C, 10 - 90% RH
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -4 to 140°F
Temperature Range (Metric) -20 to 60°C
Temperatura di esercizio (sistema imperiale) -4 to 140°F
Temperatura di esercizio (sistema metrico) -20 to 60°C
Dimensioni (L x P x A) 131 x 39 x 46 mm
Altezza (sistema imperiale) 1.8 in.
Altezza (sistema metrico) 46 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 131 mm
Larghezza (sistema imperiale) 1.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 39 mm
Peso (sistema imperiale) 7 oz
Peso (sistema metrico) 190 g