Learn More
SPPL2A Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | SPPL2A |
|---|---|
| Concentrazione | 0.23 mg/mL |
| Applicazioni | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16801384
|
Proteintech
13255-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16891374
|
Proteintech
13255-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
By searching sequence databases for homologs of Dictyostelium discoideum Impas, which shares homology with presenilin, followed by PCR of lymphocyte and hippocampus cDNA libraries, Grigorenko et al. (2002) cloned SPPL2a. This protein, which may act as an intramembrane protease, contains an N-terminal protease-associated (PA) domain, several transmembrane regions, a hydrophilic loop, conservative sequences around the first and second aspartate residues, and an invariant PAL motif near the C terminus.Specifica
| SPPL2A | |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Rat, Human, Mouse | |
| Q8TCT8, Q9JJF9 | |
| 311401, 66552, 84888 | |
| SPPL2A Fusion Protein Ag3935 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| SPPL2A |
| 0.23 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| IMP 3, IMP3, Intramembrane protease 3, Presenilin like protein 2, PSL2, SPP like 2A, SPPL2A | |
| Sppl2a | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |