Learn More
Spalmatore a L in polistirene blu
Click to view available options
Quantità:
100 sacchetti da 5
25 sacchetti da 20
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Descrizione
High impact polystyrene disposable bacterial spreaders. Wedge shaped to reduce tendency to flip, or traditional “L” shape. Packs of 500 contain re-sealable inner bags of either 20 or 5 sterile spreaders.
Specifica
Specifica
| Monouso | Sì |
| Colore | Blu |
| Quantità | 100 sacchetti da 5 |
| Forma | A L |
| Materiale | Polistirene |
| Product Type | Spalmatore |
| Sterilità | Sterile |
| Da utilizzare con (applicazione) | Spalmatori monouso per batteri in polistirene ad alta resistenza |