Learn More
Spalmatore a cuneo in polistirene blu
Codice prodotto. 12342048
Click to view available options
Quantità:
100 sacchetti da 5
25 sacchetti da 20
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Codice prodotto. 12342048
Marca: Microspec D6
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
High impact wedge-shaped disposable bacterial spreaders
High impact polystyrene disposable bacterial spreaders. Wedge shaped to reduce tendency to flip, or traditional “L” shape. Packs of 500 contain re-sealable inner bags of 5 sterile spreaders.
Specifica
Monouso
Colore Blu
Quantità 100 sacchetti da 5
Forma A forma di cuneo
Materiale Polistirene
Product Type Spalmatore
Da utilizzare con (applicazione) Spalmatori monouso per batteri in polistirene ad alta resistenza