Learn More
Spalmatore a cuneo in polistirene blu
High impact S-shape disposable bacterial spreaders
32.15€ - 39.05€
Specifica
Colore | Blu |
---|---|
Materiale | Polistirene |
Product Type | Spalmatore |
Sterilità | Sterile |
Forma | A L |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12332048
|
Microspec
D3 |
25 sacchetti da 20 |
32.15€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12342048
|
Microspec
D6 |
100 sacchetti da 5 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
High impact polystyrene disposable bacterial spreaders. Wedge shaped to reduce tendency to flip, or traditional “L” shape. Packs of 500 contain re-sealable inner bags of either 20 or 5 sterile spreaders.Specifica
Blu | |
Spalmatore | |
A L | |
Spalmatori monouso per batteri in polistirene ad alta resistenza |
Polistirene | |
Sterile | |
Sì |