Learn More
BRAND™ Spring Clip
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
32 mm
51 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Spring steel, coated with zinc and polyethylene
- Non-scratching
- Good chemical resistance
- For wall mounting of cylindrical apparatus components like pipes, tubing, etc.
Specifica
Specifica
| Tipo | Spring Clip |
| Materiale | Zinc, Steel |
| Include | 1 Bore, 4 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 32 mm |
| Rivestimento | Polyethylene |