Learn More
Epredia™ Mircoscope Slide Spring Spacers
Codice prodotto. 12678526 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Per armadio a 14 cassetti
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12678526
Marca: Epredia™ E43/16
Separate slides while drying with these spacers, available in several varieties. Slides fit into slide filing cabinet drawers.
Varieties:
  • 7-drawer cabinet
  • 14-drawer cabinet
  • MINI 14-drawer cabinet
  • Colorstack cabinets
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per armadio a 14 cassetti