Learn More
Squalane, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-4509606 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
2.50L
500mL
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 10194790
Marca: Thermo Scientific Acros 215351000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 111-01-3
InChI Key PRAKJMSDJKAYCZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo squalane, perhydrosqualene, dodecahydrosqualene, cosbiol, vitabiosol, spinacane, robane, hexamethyltetracosane, tetracosane, 2,6,10,15,19,23-hexamethyl, hexamethyl tetracosane
PubChem CID 8089
IUPAC Name 2,6,10,15,19,23-hexamethyltetracosane
SMILES CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Squalane
Acidità 0.2mg KOH/g max.
Punto di fusione 0.3°C
Colore Colorless
Densità 0.8085g/mL
Punti di ebollizione 210°C to 215°C (1.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 217°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C30H62
Indice di rifrazione 1.4510 to 1.4525
Quantità 100 mL
Valore di saponificazione 1mg KOH/g max.
Beilstein 01,I,72
Indice di Merck 15,8895
Gravità specifica 0.8085
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: slightly soluble in glacial acetic acid,readily soluble in ether,gasoline,benzene,,petroleum ether,chloroform and oils,slightly soluble in methanol,ethanol and acetone
Molecular Weight (g/mol) 422.82
Viscosità 48.2 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 422.82
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid