Learn More
Kartell™ Square Bottles
Codice prodotto. 12308198
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
100 ml
250 ml
500 mL
1000 ml
2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 100
pezzi 400
pezzi 50
Codice prodotto. 12308198
Marca: Kartell™ 0060800
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Space saving bottles, ideal for long term storage of solid or liquid samples, even with medium-high viscosity, pasty or granular materials. Easy grip caps can be wired down for security. Accurate graduation and semi-transparent walls allow a clear and precise reading of the content.
  • Seal granted by quality of both cap and mouth thread, presence of undercap.
  • Permanent graduation printed in relief externally.
  • SUITABLE FOR FOODSTUFF ACCORDING TO EC Regulation 10/2011.
  • They are safe from the point of view of the raw materials used according to 1907/2006 (REACH), BSE / TSE and 2002/95/EC (RoSH).
Specifica
Capacità (sistema metrico) 25 mL
Capacità (sistema imperiale) 0.85 oz.
Colore Natural
Materiale Polyethylene
Sterilità Non sterile
Certificazione/Conformità EC Regulation 10/2011, 1907/2006 (REACH), BSE / TSE, 2002/95/EC (RoSH)
Closure Included
Monouso Reusable
Graduated Yes
Bocca Wide, Threaded
Forma Pozzetti quadrati
Fit for Purpose Certified Quality
Product Type Graduated Square Wide Neck Bottle
Autoclavabile Non autoclavabile