Learn More
Cole-Parmer™ Sessola quadrata
Codice prodotto. 11775978 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11775978
Marca: Cole-Parmer™ 0627700
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Scoop large quantities easily. Rubbermaid™ Square Scoop is constructed from durable polyethylene and designed to stand on end without tipping.
Scoop holds 2 quarts. Stands on end or hangs from a hook.
Specifica
Capacità (sistema metrico) 2000 ml
Tipo di maniglia Formato
Lunghezza (sistema metrico) 210 mm