Learn More
Sampling Systems™ Square Stainless Steel PharmaScoop™
Codice prodotto. 15899641 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1500 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15899641
Marca: Sampling Systems™ A3661
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sampling Systems™ Square Stainless Steel PharmaScoop™ is suitable for hygienic and pharmaceutical applications.
  • Very high quality scoops
  • Heavy duty construction
  • Made from 316L Stainless Steel
  • Crevice free
  • Satin finish
  • Rounded corners for easy cleaning
  • GMP correct
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1500 mL
Finitura Mirror Polish
Materiale Stainless Steel (316L)