Learn More
Fisherbrand™ Square Weighing Boats, Blue
Codice prodotto. 15738187 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
46 x 46 x 8 mm
85 x 85 x 24 mm
140 x 140 x 22 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Codice prodotto. 15738187
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Provide accurate pour-outs with minimal sample loss. Square Weighing Boats, Blue are flexible polystyrene boats featuring smooth surfaces.
  • Manufactured and packaged in a clean room.
  • Available in white, black, or blue for best color contrast to ensure complete sample removal.
  • Biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases.
  • Temperature range -10°C to +70°C (14°F to 158°F).
  • Can be used with microwave moisture analyzers.
  • Boats are shallow with a wide, flat bottom to resist tipping.
  • Rounded corners simplify transfer.
  • 3 sizes.
  • Pack of 500.
  • All are FDA/food-grade compliant.
  • Disposable.
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Forma del fondo Flat
Colore Blue
Monouso Single-use
Materiale Polystyrene
Forma Square
Sterilità Non-sterile
Tipo Weighing Boat
Da utilizzare con (apparecchiatura) Microwave Moisture Analyzer
Quantità 500 Pk.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -10°C to +70°C
Temperature Range (Metric) 14°F to 158°F
Dimensioni (L x P x A) 85 x 85 x 24 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 3.3 in.
Lunghezza (sistema metrico) 85 mm
Larghezza (sistema imperiale) 3.3 in.
Larghezza (sistema metrico) 85 mm
Altezza (sistema metrico) 24 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.94 in.