Learn More
Fisherbrand™ Square Weighing Boats, Blue
Provide accurate pour-outs with minimal sample loss. Square Weighing Boats, Blue are flexible polystyrene boats featuring smooth surfaces.
19.50€ - 102.00€
Specifica
Autoclavabile | Not Autoclavable |
---|---|
Forma del fondo | Flat |
Colore | Blue |
Monouso | Single-use |
Materiale | Polystyrene |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15728187
|
Fisherbrand™
|
46 x 46 x 8 mm |
19.50€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15748187
|
Fisherbrand™
|
140 x 140 x 22 mm |
102.00€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15738187
|
Fisherbrand™
|
85 x 85 x 24 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Manufactured and packaged in a clean room.
- Available in white, black, or blue for best color contrast to ensure complete sample removal.
- Biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases.
- Temperature range -10°C to +70°C (14°F to 158°F).
- Can be used with microwave moisture analyzers.
- Boats are shallow with a wide, flat bottom to resist tipping.
- Rounded corners simplify transfer.
- 3 sizes.
- Pack of 500.
- All are FDA/food-grade compliant.
- Disposable.
Specifica
Not Autoclavable | |
Blue | |
Polystyrene | |
Non-sterile | |
500 Pk. | |
14°F to 158°F |
Flat | |
Single-use | |
Square | |
Weighing Boat | |
-10°C to +70°C |