Learn More
Squaric Acid Dibutyl Ester, 97%
Codice prodotto. 10021320 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 10021320
Marca: Thermo Scientific Acros 133170010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2892-62-8 | C12H18O4 | 226.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2892-62-8
Formula molecolare C12H18O4
Molecular Weight (g/mol) 226.27
Numero MDL MFCD00037150
InChI Key XBRWELTXMQSEIN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dibutyl squarate, 3,4-dibutoxy-3-cyclobutene-1,2-dione, squaric acid dibutyl ester, sadbe, squaric acid dibutylester, 3,4-di-n-butoxy-3-cyclobutene-1,2-dione, unii-4rto57vg65, 1,2-dibutyl squarate, 3-cyclobutene-1,2-dione, 3,4-dibutoxy, acmc-209h5p
PubChem CID 65108
ChEBI CHEBI:53612
IUPAC Name 3,4-dibutoxycyclobut-3-ene-1,2-dione
SMILES CCCCOC1=C(OCCCC)C(=O)C1=O
Specifica
Materiale o nome chimico Squaric acid dibutyl ester
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0500g/mL
Punti di ebollizione 121.0°C to 122.0°C (0.2 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4930 to 1.4950
Quantità 1 g
Indice di Merck 15, 8897
Gravità specifica 1.05
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
Peso formulazione 226.27
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Squaric acid dibutyl ester
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.