Learn More
Fisherbrand™ Becher bassi
Codice prodotto. 15439083 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
800 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
10,000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 15439083
In vetro borosilicato. I becher Fisherbrand™ bassi sono graduati e disponibili in numerosi formati.
Fisherbrand™ borosilicate glass beakers. Squat form with spout and graduations. ISO 3819 DIN 12331.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Semitrasparente
Diametro (sistema metrico) esterno 100 mm
Capacità (sistema metrico) 800 ml
Materiale Vetro borosilicato (Tipo 1)
Finitura Opaco
Altezza (sistema metrico) 135 mm
Include Beccuccio
Quantità Confezione da 10
Tipo Becher
Graduated
Certificazione/Conformità ISO 3819, DIN 12331
Scale Scala graduata bianca
Stile Basso