Learn More
Fisherbrand™ Becher bassi
Codice prodotto. 15479083 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
800 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
10,000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 15479083
Edge
In vetro borosilicato. I becher Fisherbrand™ bassi sono graduati e disponibili in numerosi formati.
  • Borosilicate glass
  • Squat form with spout and graduations
  • ISO 3819 DIN 12331
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Semitrasparente
Diametro (sistema metrico) esterno 170 mm
Capacità (sistema metrico) 5000 ml
Materiale Vetro borosilicato (Tipo 1)
Finitura Opaco
Altezza (sistema metrico) 270 mm
Include Beccuccio
Quantità 1 ciascuno
Tipo Becher
Graduated
Certificazione/Conformità ISO 3819, DIN 12331
Scale Scala graduata bianca
Stile Basso