Learn More
Haldenwanger™ Crogioli con profilo basso in porcellana senza coperchio
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
6 ml
11 ml
15 ml
25 ml
40 ml
50 ml
85 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 5
Descrizione
- Available in a variety of sizes
- Sizes up to 175mL glazed except rim
- 1,000mL and larger are glazed except outside base
- Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Specifica
Specifica
| Materiale | Porcellana |
| Finitura | Levigato |
| Capacità (sistema metrico) | 40 ml |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 50 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 32 mm |
| Product Type | Crogioli di porcellana bassi |