Learn More
Buerkle™ Squeeze-Fix Hose Clamp
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
1 to 5 mm
3 to 10 mm
6 to 15 mm
Overall Length (Metric):
25 mm
40 mm
55 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Using these clips, hoses can be compressed partially or completely as required.
- Can be operated with one hand
- Made from polyoxymethylene plastic (POM)
- Does not rust
- Permanently elastic and hygienic
- Bianco
- Sterilizzabile
Specifica
Specifica
| Materiale | POM |
| Overall Length (Metric) | 55 mm |
| Da utilizzare con | Hoses |
| Dimensioni dei tubi | 6 to 15 mm |
| Colore | Bianco |
| Product Type | Pinza per tubo flessibile a pressione |