Learn More
Buerkle™ Squeeze-Fix Hose Clamp
Codice prodotto. p-8003093 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
1 to 5 mm
3 to 10 mm
6 to 15 mm
Overall Length (Metric):
25 mm
40 mm
55 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10283602
Marca: Buerkle™ 86180001
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Using these clips, hoses can be compressed partially or completely as required. ™ Permanently elastic, hygienic and sterilizable.
Using these clips, hoses can be compressed partially or completely as required.
  • Can be operated with one hand
  • Made from polyoxymethylene plastic (POM)
  • Does not rust
  • Permanently elastic and hygienic
  • Bianco
  • Sterilizzabile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale POM
Overall Length (Metric) 25 mm
Da utilizzare con Da 1 a 5 mm
Dimensioni dei tubi 1 to 5 mm
Colore Bianco
Product Type Pinza per tubo flessibile a pressione