Learn More
SR 202, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 18055382
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Codice prodotto. 18055382
Marca: Tocris Bioscience 2022/10
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Selective PPARγ antagonist; antidiabetic and antiobesity agent
Selective PPARγ antagonist; antidiabetic and antiobesity agent. Attenuates troglitazone-induced PPARγ transcriptional activity (IC50 = 140 μM) without affecting ligand-stimulated PPARα, PPARβ or FXR transcriptional activity. Inhibits PPARγ-dependent adipocyte differentiation and growth in vitro and in vivo. Improves insulin sensitivity in diabetic ob/ob mice and increases HDL levels in rats in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 76541-72-5
Formula molecolare C11H17ClO7P2
Molecular Weight (g/mol) 358.648
InChI Key VQHUQHAPWMNBLP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo mifobate, clenicor, mifobatum latin, mifobato spanish, mifobate usan:inn, 4-chlorophenyl dimethoxyphosphinyl methyl phosphoric acid dimethyl ester, dimethyl alpha-dimethoxyphosphinyl-p-chlorobenzyl phosphate, dimethyl p-chloro-alpha-hydroxybenzyl phosphonate, dimethyl phosphate, phosphoric acid, 4-chlorophenyl dimethoxyphosphinyl methyl dimethyl ester, dsstox_cid_25741
PubChem CID 60910
IUPAC Name [(4-chlorophenyl)-dimethoxyphosphorylmethyl] dimethyl phosphate
SMILES COP(=O)(C(C1=CC=C(C=C1)Cl)OP(=O)(OC)OC)OC
Specifica
Materiale o nome chimico SR 202
Quantità 10 mg
Peso formulazione 358.65
Percent Purity >99%