missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TERUMO SR STRAIGHT PUR VERSATUS™ Intravenous Catheters

Codice prodotto. 17112744
Click to view available options
Calibro dell'ago:
14 G
16 G
18 G
20 G
22 G
24 G
Lunghezza (sistema metrico):
19 mm
25 mm
32 mm
51 mm
64 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17112744

Marca: TERUMO 1SROF2225

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Edge
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Short PIVC with an internal needle.

  • The Versatus™ I.V. Catheters are made out of medical grade polyurethane which becomes soft at body temperature ensuring patient comfort
  • Precisely tapered and siliconised catheter for smooth advancement of the catheter
  • Catheter with X-ray contrast strips for higher patient safety when placement goes wrong
  • Made out of kink resistant material to prevent kinking during placement for a higher patient comfort
  • Less chance of mechanical phlebitis because it is made out of high quality polyurethane so that it becomes softer at body temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale Polyurethane, Stainless Steel (Needle)
Colore Blue
Calibro dell'ago 22 G
Senza lattice Yes
Lunghezza (sistema metrico) 25 mm
Product Type IV Catheter
Monouso Single-use
Da utilizzare con (apparecchiatura) IV Lines
Tipo di collegamento Leur Slip
Graduated No
Sterilità Sterile
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato