Learn More
SR17018, MedChemExpress
Codice prodotto. 16464458
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16464458
Marca: Medchem Express HY111454
MedChemExpress SR17018 is an mu-opioid-receptor (MOR) agonist, binding with GTPγS, with an EC50 of 97 nM.
SR17018 is an mu-opioid-receptor (MOR) agonist, binding with GTPγS, with an EC50 of 97 nM.
Specifica
Materiale o nome chimico SR17018
CAS 2134602-45-0
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C19H18Cl3N3O
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 12.5 mg/mL (30.43 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C1NC2=CC(Cl)=C(Cl)C=C2N1C3CCN(CC4=CC=C(Cl)C=C4)CC3
Molecular Weight (g/mol) 410.72
Peso formulazione 410.72
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.