Learn More
SR2211, MedChemExpress
Codice prodotto. 16479777
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
Codice prodotto. 16479777
Marca: Medchem Express HY16998
MedChemExpress SR2211 is a potent, selective synthetic RORγ modulator and functions as an inverse agonist, with a Ki of 105 nM and an IC50 of ∼320 nM.
SR2211 is a potent, selective synthetic RORγ modulator and functions as an inverse agonist, with a Ki of 105 nM and an IC50 of ∼320 nM.
Specifica
Materiale o nome chimico SR2211
CAS 1359164-11-6
Colore Khaki
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C26H24F7N3O
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (189.58 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1=C(C2=CC=C(CN3CCN(CC4=CC=NC=C4)CC3)C=C2)C=CC(C(C(F)(F)F)(O)C(F)(F)F)=C1
Molecular Weight (g/mol) 527.48
Peso formulazione 527.48
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.