missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ SRI Antibody Blocking Peptide
Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
0.1 mg
Dimensione della confezione:
0.10mg
Specifica
Specifica
| Gene ID (Entrez) | 6717 |
| Concentrazione | 1 mg/mL |
| Content And Storage | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Da utilizzare con (applicazione) | This peptide is useful as a blocking peptide for NBP2-24479. For further blocking peptide related protocol, click here . |
| Alias gene | calcium binding protein amplified in mutlidrug-resistant cells, CP22, CP-22, FLJ26259,22 kDa protein, H_RG167B05.1, SCN, sorcin, V19 |
| Simbolo del gene | SRI |
| Quantità | 0.1 mg |
| Research Category | Cardiovascular Biology |
| Tampone di conservazione | Peptide dissolved in dH20. Contains no BSA. |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto