Learn More
SRP9 Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 1H7G10, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | SRP9 |
|---|---|
| Clone | 1H7G10 |
| Concentrazione | 0.93 mg/mL |
| Applicazioni | Western Blot |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16877605
|
Proteintech
66068-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16867605
|
Proteintech
66068-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Signal-recognition-particle assembly has a crucial role in targeting secretory proteins to the rough endoplasmic reticulum membrane. SRP9 together with SRP14 and the Alu portion of the SRP RNA, constitutes the elongation arrest domain of SRP. The complex of SRP9 and SRP14 is required for SRP RNA binding.Specifica
| SRP9 | |
| 0.93 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| ALURBP, SRP9 | |
| SRP9 | |
| IgG2a | |
| Protein A | |
| Antibody |
| 1H7G10 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human, Mouse, Rat | |
| P49458, P49962 | |
| 27058, 6726, 690345 | |
| SRP9 Fusion Protein Ag17153 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| SRP9 |