Learn More
SSC Easy Sol 20X, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11487140 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5L
Dimensione della confezione:
5L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11487140 5L 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11487140 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 11SSC20X01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    300.00€
    285.60€ / 5L
    Risparmia 14.40€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
SSC Easy Sol 20X, Molecular biology grade, Clear, Colorless Solution
  • SSC Buffer is used for preparing SSC buffer for Southern and Northen blotting methods.
  • The SSC buffer is utilized as buffer for DNA and RNA probe-containing hybridization cocktails
Specifica
Materiale o nome chimico 3 M Trisodium citrate
Concentrazione 20X
pH 7.0 ±0.1
Forma fisica Solution
Quantità 5L
DNasi RNAse, DNAse, Protease free
Grado Molecular Biology