Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ SSL4 Large Rocking Shaker, see-saw, 120 V
Click to view available options
Tensione:
120 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Nonslip mat and platform lip hold vessels securely
- Built-in timer and digital speed LED display provide reproducible results
- Optional tier system triples the capacity of your rocker
Specifica
Specifica
| Intervallo di velocità | 5 to 70 rpm |
| Requisiti elettrici | 120 V, 60 Hz |
| Tensione | 120 V |
| Frequenza | 60 Hz |
| Modello | SSL4 |