Learn More
Hamilton™ SST/Borosilicate Glass Syringes
Codice prodotto. p-8008170
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 μL, 0.59 μL (Dead Volume)
10 μL, 0.64 μL (Dead Volume)
10 μL, 0.67 μL (Dead Volume)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10598121
Marca: Hamilton™ 200740
Specifica
Materiale Borosilicate Glass, Stainless Steel
Diametro (sistema metrico) interno 0.11 mm
Product Type Syringe
Volume (sistema metrico) 10 μL, 0.67 μL (Dead Volume)