Learn More
BD Vacutainer SST™ II Advance Tubes
Click to view available options
Colore chiusura:
Red
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
Descrizione
- Contain an inert gel barrier that separates the serum from the blood clot during centrifugation, preventing contamination of the serum.
- Stable barrier between serum and clotted blood during transportation and storage, leading to better analyte stability.
- Routine analytes in clinical chemistry such as potassium are still stable after a week of storage at 2-8°C.
- Clinical evaluation of special chemistries such as therapeutic drugs, proteins, peptides, steroids and vitamins demonstrates a high degree of stability.
- Enable faster centrifugation times of 5 minutes at 3000 g.
- Better sample quality.
- Optimization of the work flow: short centrifugation time, sample processing and archiving in the primary tube.
- No requirement for secondary tubes, reducing the possibility of misidentification.
- Minimum recommended clotting time is 30 minutes.
- Serum separation tubes should be gently inverted 180° and back 5-6 times.
Specifica
Specifica
| Additivo | Silica (Clot Activator), Gel Separator |
| Materiale | PET |
| Tipo di chiusura | Hemogard |
| Capacità (sistema metrico) | 3.5 mL |
| Colore chiusura | Yellow |
| Dimensioni provetta | 13 x 75 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Venous blood sampling, serum analysis |
| Tipo di etichetta | Paper |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- TUBE SST II PLH 13X75 3.5 PLBL CE GLD
- Pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- cancerogenicità Categoria 1A
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- H350-Può provocare il cancro.
- H361d-Sospettato di nuocere al feto.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: toluene, quartz