Learn More
SSX5 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
580.00€
Specifica
| Antigene | SSX5 |
|---|---|
| Applicazioni | Western Blot |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Specie ospite | Rabbit |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18093857
|
Novus Biologicals
NBP1-98335 |
100 μL |
580.00€
100µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
SSX5 Polyclonal specifically detects SSX5 in Human samples. It is validated for Western Blot, Tissue Culture Substratum.Specifica
| SSX5 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Human | |
| MGC9494, protein SSX5, synovial sarcoma, X breakpoint 5 | |
| SSX5 | |
| IgG | |
| 22 kDa |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| NP_783729 | |
| 6758 | |
| The immunogen for this antibody is SSX5 - C-terminal region. Peptide sequence EGNDSKGVPEASGPQNNGKQLRPSGKLNTSEKVNKTSGPKRGKHAWTHRV. | |
| Primary |