Learn More
Cole-Parmer™ ST-200 Series Large Capacity Stirrer
Click to view available options
Capacità:
30 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Compact, space-saving design suits even cluttered laboratories
- Powerful magnets provide strong stirring action up to 600 rpm
- Capable of mixing up to 30 L
Specifica
Specifica
| Speed | 100 to 600 rpm |
| Posizioni di agitazione | 1 |
| Materiale piastra superiore | Stainless Steel |
| Capacità | 30 L |
| Display | Analog |
| Forma | Square |
| Tensione | 230 V |
| Tipo di spina | EU, UK |
| Modello | ST-200-L-S |
| Tipo | Analog Stirrer |